Merck
9210-OP
Millipore
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.21
product name
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, OmniPur® Grade, >=99.8%
品質水準
形状
crystalline powder
needles
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
9210-500GM:
9260-25KG:
9230-5KG:
試験成績書(COA)