安全性情報
8800-OP
Millipore
TBE Buffer
OmniPur® Grade, 5X Liquid Concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
clear colorless
輸送温度
ambient
詳細
Each liter of concentrate makes 5L of 1X TBE. Molecular biology grade.
Specifications:
Conductivity 20%/H2O @ 25°C: 1065 µmho max
DNase: None detected
pH (20%, water): at 25°C: 8.2-8.4
pH of solution at 25°C: report
Protease: None detected
RNase: None detected
Titration Total in 5X Tris + Boric acid + EDTA: 0.875-0.965 M
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8800-4L:
試験成績書(COA)