主要文書
8.56152
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
詳細
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-valine amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-2007
アナリシスノート
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with piperidine/DMF.): 0.40 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 200 - 400 mesh.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1