主要文書
8.53033
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methylbenzyl-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO4S
CAS番号:
分子量:
325.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
63-66 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
thiol
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H23NO4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)9-22-10-13(14(18)19)17-15(20)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI Key
CUNVVZWSABRKAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of cysteine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
関連事項
Replaces: 04-12-0134
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.