Merck
8.53009
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Ser(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-L-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO5
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
245-820-1
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChI Key
DMBKPDOAQVGTST-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of serine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0024
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol/water 4:1): +18.0 - +22.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.