主要文書
8.52205
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Gln-OH, N-α-Fmoc-L-glutamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O5
CAS番号:
分子量:
368.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
276-254-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
220-225 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H20N2O5/c21-18(23)10-9-17(19(24)25)22-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H2,21,23)(H,22,26)(H,24,25)
InChI Key
IZKGGDFLLNVXNZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Building block for introduction of glutamine by Fmoc SPPS. Not compatible with uronium and phosphonium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1021
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2ml DMF with 1equivalenten part DIPEA): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3