Merck
8.45097
Sigma-Aldrich
N-Dodecane
Msynthplus
別名:
N-Dodecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH3
CAS番号:
分子量:
170.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
203-967-9
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
200 °C
expl. lim.
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
転移温度
flash point 85.5 °C
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.748 - 0.749
Identity (IR): passes test
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2