Merck
8.45045
Sigma-Aldrich
Iodomethane
(stabilised with silver) Msynthplus
別名:
Iodomethane, Methyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-819-5
蒸気圧
540 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
有効性
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
溶解性
8.66 g/L
密度
2.28 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
詳細
(安定剤:銀) 合成用 Msynthplus
アプリケーション
Iodomethane (stabilised with silver) Msynthplus. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
アナリシスノート
Color (visual)colourless to yellowAppearance of substance (visual)clearAssay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
32.1 °C - closed cup