安全性情報
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
別名:
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H42ClNO2
CAS番号:
分子量:
448.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
204-479-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<0.001 hPa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
380 °C
有効性
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
かさ密度
440 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2