安全性情報
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
別名:
1,2,3-Tribromopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5Br3
CAS番号:
分子量:
280.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
202-478-8
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
bp
220 °C/1013 hPa
mp
16-17 °C
転移温度
flash point 93 °C
密度
2.398 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI Key
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体