安全性情報
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
別名:
Ethyl 3-ethoxypropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O3
CAS番号:
分子量:
146.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
212-112-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.0 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
377 °C
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
転移温度
flash point 58 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F
引火点(℃)
58 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体