Key Documents
8.43851
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine
≥98% (GC)
別名:
3-Benzoylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO
CAS番号:
分子量:
183.21
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
226-561-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
solid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H9NO/c14-12(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-13-9-11/h1-9H
InChI Key
RYMBAPVTUHZCNF-UHFFFAOYSA-N
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3