主要文書
8.43791
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trihydroxybenzene
for synthesis
別名:
1,2,4-Trihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
208-575-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
137-140 °C
密度
1.45 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)O)O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,7-9H
InChI Key
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 137 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3