安全性情報
8.43658
Sigma-Aldrich
Trimethoxyphenylsilane
for synthesis
別名:
Trimethoxyphenylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3SiC6H5
CAS番号:
分子量:
198.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
221-066-9
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
liquid
転移温度
flash point 83 °C
密度
1.064 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bladder
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体