主要文書
8.43070
Sigma-Aldrich
Isobutyl stearate
for synthesis
別名:
Isobutyl stearate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H44O2
CAS番号:
分子量:
340.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
211-466-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
品質水準
フォーム
solid
dilution
(for synthesis)
mp
28.9 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI Key
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1