安全性情報
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
別名:
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6Cl4Si
CAS番号:
分子量:
211.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
219-844-8
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
81 °C/27 hPa
転移温度
flash point 80 °C
密度
1.360 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI Key
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F
引火点(℃)
80 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体