主要文書
8.42007
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
別名:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H28BrP
CAS番号:
分子量:
427.36
UNSPSCコード:
12352128
EC Index Number:
225-301-6
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
mp
198-203 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3