安全性情報
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
別名:
Diethyl dicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O5
CAS番号:
分子量:
162.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
216-542-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
liquid
有効性
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
転移温度
flash point 69 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体