Merck
8.41328
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
for synthesis
別名:
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O4
CAS番号:
分子量:
146.14
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-521-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.00056 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
mp
74-76 °C
溶解性
>1000 g/L
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup - does not flash
引火点(℃)
closed cup - does not flash