主要文書
8.41269
Sigma-Aldrich
4-(1-Pyrenyl)-butyric acid
for synthesis
別名:
4-(1-Pyrenyl)-butyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16O2
CAS番号:
分子量:
288.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
222-354-7
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
185-189 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
InChI Key
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 185 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3