主要文書
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
for synthesis
別名:
2,3-Diaminopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
207-200-9
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
granular
mp
108-113 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
InChI Key
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3