主要文書
8.24420
Sigma-Aldrich
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
for synthesis
別名:
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19O2Rh
CAS番号:
分子量:
310.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
granular
mp
138-140 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI Key
BUYVJWVYKPKZEX-DWVXZKBMSA-N
アナリシスノート
Assay (to C, H): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3