安全性情報
8.22278
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
for synthesis
別名:
Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO)2O
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-564-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-10.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
転移温度
flash point 49 °C
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Acetic anhydride is a widely used reagent in organic synthesis. The reagent is effective for acetylating alcohols, amines, and thiols. Additionally, it is used in various named reactions such as the Pummerer reaction, the Perkin reaction, the Polonovski reaction, the N-oxide reaction, and the Thiele reaction. Acetic anhydride is an effective reagent during oxidation of alcohols, dehydration, ether cleavage, enol acetate formation, and gem-diacetate formation.
アプリケーション
Acetic anhydride is used:
  • In the solvent free acylation of 2-methylfuran to 2-acetyl-5-methylfuran in presence of hydroxide fluorides catalyst.
  • As a catalyst in the synthesis of 3-arylideneisobenzofuran-1(3H)-one derivatives from phthalic anhydride and quinoline derivatives.
  • In the preparation of hyperbranched poly ethoxy siloxanes by condensation reaction with tetra ethoxy silane in presence of an organotitanium catalyst.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.082
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Inorganic hydroxide fluorides as solid catalysts for acylation of 2-methylfuran by acetic anhydride
Frouri F, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 168, 515-523 (2015)
Acetic Anhydride
Regina Zibuck
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
One-pot synthesis of hyperbranched polyethoxysiloxanes
Zhu X, et al.
Macromolecules, 39(5), 1701-1708 (2016)