Merck
8.22265
Supelco
クロロホルム
EMPLURA®
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-663-8
NACRES:
NA.21
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.0010%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アプリケーション
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system with a novel injection procedure.: This research introduces an advanced lipid analysis method that incorporates chloroform in a dual-dimensional liquid chromatography-mass spectrometry setup, enhancing lipidomic studies′ precision and throughput (Schiell et al., 2024).
  • Uncovering the Power of HSCCC: Separation of Diastereomeric and Regioisomeric Styrylpyrones from the Stem Bark of Goniothalamus leiocarpus.: Describes the use of chloroform in high-speed countercurrent chromatography, which is critical for separating complex natural product mixtures (Mu et al., 2024).
  • Determination of aflatoxins in rice from Penang, Malaysia by dispersive liquid-liquid micro-extraction and LC-MS/MS.: This study employs chloroform in a dispersive liquid-liquid micro-extraction technique for detecting aflatoxins in rice, highlighting its role in food safety (Ismail et al., 2024).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.474 - 1.479
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 0,7 - 1,0% Ethanol
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222651000:
8222650000:
8222652500:
IN28222659025:
8222659025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4