安全性情報
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
別名:
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
転移温度
flash point >149 °C (DIN 51758)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - DIN 51758
引火点(℃)
> 149 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5