安全性情報
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
別名:
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2Li2O4
CAS番号:
分子量:
101.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-054-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
crystals
溶解性
66 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3