主要文書
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
別名:
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
203-154-9
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
mp
164-167 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Sigma-Aldrich
H1758
塩酸