Merck
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
別名:
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
CAS番号:
分子量:
219.22
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
230-077-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
274-277 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI Key
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3