Merck
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
別名:
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Br3OP
CAS番号:
分子量:
286.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352307
EC Index Number:
232-177-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
crystals
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
55 °C
密度
2.82 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P](=O)(Br)(Br)Br
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
InChI Key
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3