主要文書
8.20803
Sigma-Aldrich
3-Methylindole
for synthesis
別名:
3-Methylindole, Skatole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
201-471-7
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
crystals
有効性
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
266 °C
mp
95-97 °C
転移温度
flash point 132 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
InChI Key
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132 °C