安全性情報
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
別名:
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8Br2O2
CAS番号:
分子量:
259.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
222-941-8
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
転移温度
flash point 91 °C
密度
1.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrC(CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体