安全性情報
8.20239
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
for synthesis
別名:
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14
CAS番号:
分子量:
134.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-209-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.33 hPa ( 23 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
bp
183 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
転移温度
flash point 58 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体