安全性情報
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
別名:
Cyanogen bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
105.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
208-051-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
113 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
密度
2.015 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI Key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
アナリシスノート
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 65 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物