Merck
8.20171
Sigma-Aldrich
Bromine
for synthesis
別名:
Bromine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
233 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
溶解性
35 g/L
密度
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
保管温度
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
合成用
アプリケーション
Bromine can be used as an oxidizing agent for the oxidation of:
  • Primary alcohols to either aldehydes or esters and secondary alcohols to give ketones.
  • Alcohols or diols to tetrahydrofurans in the presence of silver(I) salts.
  • Enediol bis-trimethylsilyl ethers to α-diketones.
  • Aldehydes to esters in the presence of alcohol solvents and sodium bicarbonate buffer.
  • Aliphatic and aromatic thiols to disulfides.
Bromine can also be used along with other co-reactants such as hexamethylphosphoric triamide (HMPA) and bis(tributyltin) oxide (HBD) to selectively oxidize secondary alcohols. However, bromine/nickel carboxylates convert 1,4-diols to γ-butyrolactones by selective oxidation of the primary alcohols.
アナリシスノート
Assay (iodometric)≥ 99.0 %AppearanceBrownish-red fuming liquid
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of disulfides by the oxidation of thiols using bromine
Wu Xiaoming, et al.
Synthetic Communications, 26(1) (1996)
Bromine as an oxidant for direct conversion of aldehydes to esters
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 29(40) (1988)
Bromine
Goehring RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)