Merck
8.20162
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
for synthesis
別名:
4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminothiobenzophenone, Michler thioketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2NC6H4CSC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS番号:
分子量:
284.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
214-962-6
アッセイ
≥84.0% (HPLC)
形状
powder
mp
198-206 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H20N2S/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI Key
KFUJUTFTRXYQMG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 84.0 % (a/a)
Identity (NMR-spectrum): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3