主要文書
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
別名:
Methyl nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
202-261-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.4 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
39 °C
転移温度
flash point 95 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3