主要文書
8.18705
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
for synthesis
別名:
Chloramine T trihydrate, Tosylchloramide sodium, N-Chloro-4-toluenesulfonamide sodium salt, Chlorine bleaching solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClNNaO2S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
281.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
204-854-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
有効性
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
150 g/L
かさ密度
540‑680 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI Key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup