Merck
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
別名:
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O4
CAS番号:
分子量:
142.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-922-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
150-154 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI Key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1