Merck
681970
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシ-4-オキソ-4H-ピラン-2-カルボン酸
97%
別名:
2-カルボキシ-5-ヒドロキシ-4-ピロン, コメン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,810
5 G
¥131,000
¥38,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,810
5 G
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O5
CAS番号:
分子量:
156.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
284-294 °C
官能基
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES記法
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
InChI Key
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
コルヒチン環骨格を生じる分子内オレフィン-α-ピロン付加環化に用いるビルディングブロックです[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681970-1G:
681970-BULK:
681970-VAR:
681970-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)