主要文書
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
別名:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO · xHCl
CAS番号:
分子量:
137.18 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-462-5
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
pH
<7 ( in H2O)
mp
268-269 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI Key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3