安全性情報
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
別名:
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
250-045-7
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥93.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
99-100 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 1 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F
引火点(℃)
1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体