安全性情報
8.18097
Sigma-Aldrich
Aluminium triethylate
for synthesis
別名:
Aluminium triethylate, Aluminium triethoxide, Aluminium triethanolate, Aluminiumethoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
162.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
209-105-8
形状
pieces
mp
128-131 °C
密度
1.142 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI Key
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体