安全性情報
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
別名:
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
427-840-4
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.022 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
193-199 °C
溶解性
12.7 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI Key
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3