Merck
8.14763
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
別名:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4AlLi
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
240-877-9
品質水準
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
125 °C (decomposition)
密度
0.917 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (by gasvolumetry): ≥ 97.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質