安全性情報
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene glycol diacetate
for synthesis
別名:
1,2-Propylene glycol diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O4
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
210-817-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
431 °C
有効性
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.8-12.7 % (v/v)
bp
190-191 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.056 - 1.058
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体