Merck
528072
Sigma-Aldrich
プロピレングリコールジアセタート
≥99.7%
別名:
DOWANOL® PGDA, 1,2-ジアセトキシプロパン, 1,2-プロパンジオールジアセタート, プロピレンジアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1768914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.7%
自己発火温度
808 °F
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロピレングリコールジアセタートは非イオン性水溶性界面活性剤です。
アプリケーション
プロピレングリコールジアセタートは、医薬品中の乳化剤、可溶化剤、または溶媒として使用される可能性があります。
法的情報
ダウ・ケミカル製
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
528072-5L:
528072-1L:
528072-VAR:
528072-BULK:
試験成績書(COA)