安全性情報
8.21014
Sigma-Aldrich
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
別名:
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O4
CAS番号:
分子量:
204.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-685-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-5.3 % (v/v)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
転移温度
flash point 102 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体