主要文書
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
別名:
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
bp
67-69 °C/1 hPa
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])CC1OCC(CO1)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3