主要文書
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
別名:
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
CAS番号:
分子量:
354.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
236-443-3
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
有効性
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
223-226 °C
転移温度
flash point >270 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P+](CCCC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
518.0 °F
引火点(℃)
> 270 °C