主要文書
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
別名:
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
217-975-5
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
形状
crystals
bp
91-92 °C/13 hPa
mp
31-32 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup